Drukuj
tlenek wolframu(VI), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tungsten (VI) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
204781-10G 204781-50G
SIAL204781-10GEA 646 PLN
SIAL204781-10G SIAL204781-50G
tlenek wolframu(VI), Sigma-Aldrich®
tlenek wolframu(VI)
Formuła: O₃W
MW: 231.84 g/mol
Temp. topnienia: 1473
Gęstość: 7.16 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011466
Numer CAS: 1314-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-231-4
Klasyfikacja Merck : 12,09947