tlenek wolframu(VI) ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13398.14
13398.22
13398.14EA
1460
PLN
13398.14
13398.22
tlenek wolframu(VI) ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
tlenek wolframu(VI)
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-35-8
Molecular Formula: O3W
Formula Weight: 231.85
Physical Form: Powder
Density: 7.16
Melting Point: 1473°
Merck Reference: 14,9817
MDL No.: MFCD00011466
Formuła:
O₃W Temp. topnienia: 1473 °C Gęstość: 7,16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011466 Numer CAS: 1314-35-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-231-4 Klasyfikacja Merck : 14,9817 |