Drukuj
tlenek wolframu(VI) ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11828.22 11828.36 11828.A3
11828.22EA 637 PLN
11828.22 11828.36 11828.A3
tlenek wolframu(VI) ≥99.8% (metals basis)
tlenek wolframu(VI)
Purity: 99.8% CAS No.: 1314-35-8 Molecular Formula: O3W Formula Weight: 231.85 Physical Form: 10-20 Micron Powder Density: 7.16 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 1473° Solubility: Insoluble in water and acids. Soluble in hot alkalies. Slightly soluble in HF Merck Reference: 14,9817 MDL No.: MFCD00011466
In manufacture of tungsten and tungstates, and in alloys, in fire-proofing fabrics, and as a ceramic pigment
Formuła: O₃W
Temp. topnienia: 1473 °C
Gęstość: 7,16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011466
Numer CAS: 1314-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-231-4
Klasyfikacja Merck : 14,9817