Drukuj
tlenek wolframu(VI) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
214211000 214215000
ACRO214211000EA 461 PLN
ACRO214211000 ACRO214215000
tlenek wolframu(VI) 99+%
tlenek wolframu(VI)
Formuła: O₃W
Temp. topnienia: 1470…1475 °C
Gęstość: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011466
Numer CAS: 1314-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-231-4
Klasyfikacja Merck : 12,09947
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %