Drukuj
Tritlenek chromu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
675644-25G 675644-5G
SIAL675644-25GEA 560 PLN
SIAL675644-25G SIAL675644-5G
Tritlenek chromu, Sigma-Aldrich®
Tritlenek chromu
Formuła: CrO₃
Temp. topnienia: 195 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010952
Numer CAS: 1333-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-607-8
Jednostka: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Klasyfikacja Merck : 13,02256