Chromium(III) fluoride ≥98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chromium trifluoride
35741.04
35741.09
35741.04EA
1980
PLN
35741.04
35741.09
Chromium(III) fluoride ≥98% (metals basis)
Chromium(III) fluoride
Purity: 99.98%
CAS No.: 7788-97-8
Molecular Formula: CrF3
Formula Weight: 108.99
Physical Form: Powder
Density: 3.8
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
CrF₃ MW: 108.99 g/mol Temp. topnienia: >1000 °C Gęstość: 3.8 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016045 Numer CAS: 7788-97-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-137-9 Jednostka: 1756 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,2223 |