Drukuj
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tungsten hexachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
241911-100G 241911-10G
SIAL241911-100GEA 1520 PLN
SIAL241911-100G SIAL241911-10G
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Tungsten(VI) chloride
Formuła: Cl₆W
MW: 396.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 275
Gęstość: 3.518 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011463
Numer CAS: 13283-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-293-9
Jednostka: 3260
ADR: 8 II