Tungsten(VI) chloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12337.06
12337.18
12337.30
12337.09
12337.06EA
433
PLN
12337.06
12337.18
12337.30
12337.09
Tungsten(VI) chloride ≥99%
Tungsten(VI) chloride
Purity: 99%
CAS No.: 13283-01-7
Molecular Formula: WCl6
Formula Weight: 396.57
Physical Form: Powder
Density: 3.52
Appearance: Purple
Odour: Pungent
Melting Point: 275°
Boiling Point: 346°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011463
Formuła:
Cl₆W Temp. Wrzenia: 346 °C Temp. topnienia: 275 °C Gęstość: 3,52 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011463 Numer CAS: 13283-01-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-293-9 Jednostka: 3260 ADR: 8,II |