Drukuj
Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tungsten hexachloride
221430100 221431000
ACRO221430100EA 431 PLN
ACRO221430100 ACRO221431000
Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Tungsten(VI) chloride
Formuła: Cl₆W
MW: 396.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 347 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011463
Numer CAS: 13283-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-293-9
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %