Drukuj
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 354 PLN
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Tungsten(VI) chloride
Formuła: Cl₆W
Temp. Wrzenia: 347 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 275 °C
Gęstość: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011463
Numer CAS: 13283-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-293-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %