Drukuj
Chlorek chromu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450790-25G 450790-5G
SIAL450790-25GEA 2110 PLN
SIAL450790-25G SIAL450790-5G
Chlorek chromu(III), Sigma-Aldrich®
Chlorek chromu(III)
Formuła: Cl₃Cr
MW: 158.35 g/mol
Temp. topnienia: 1152
Gęstość: 2.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010948
Numer CAS: 10025-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,02278