Drukuj
Chlorek chromu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
200050-100G 200050-25G
SIAL200050-100GEA 2860 PLN
SIAL200050-100G SIAL200050-25G
Chlorek chromu(III), Sigma-Aldrich®
Chlorek chromu(III)
Formuła: Cl₃Cr
Temp. topnienia: 1152 °C
Gęstość: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010948
Numer CAS: 10025-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,02278