Drukuj
Chlorek chromu(III), bezwodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18090.0025 8.18090.0002
8.18090.0025EA 354 PLN
8.18090.0025 8.18090.0002
Chlorek chromu(III), bezwodny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chlorek chromu(III)
Formuła: Cl₃Cr
Temp. topnienia: 1152 °C
Gęstość: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010948
Numer CAS: 10025-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,02278
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 1152 °C
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 1300 °C decomposes
Density 2.87 g/cm3 (25 °C)