Chlorek chromu(III), anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chromium trichloride
12336.18
12336.30
12336.18EA
746
PLN
12336.18
12336.30
Chlorek chromu(III), anhydrous 98%
Chlorek chromu(III)
Purity: 98%
CAS No.: 10025-73-7
Molecular Formula: CrCl3
Formula Weight: 158.35
Physical Form: Crystalline
Density: 2.87
Appearance: Violet
Boiling Point: 1300(subl)
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010948
Formuła:
Cl₃Cr Temp. Wrzenia: 1300 °C (subl.) Temp. topnienia: 1152 °C Gęstość: 2,87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010948 Numer CAS: 10025-73-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2222 |