Drukuj
Chlorek chromu(II) 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
315190050 315190010 315190250
ACRO315190050EA 1170 PLN
ACRO315190050 ACRO315190010 ACRO315190250
Chlorek chromu(II) 99.9% (trace metals basis)
Chlorek chromu(II)
Formuła: Cl₂Cr
Temp. Wrzenia: 1302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 824 °C
Gęstość: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010947
Numer CAS: 10049-05-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-163-3
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02264
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %