Drukuj
Pentatlenek diwanadu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek wanadu(V), Pentatlenek wanadu
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00824.0250 1.00824.1000
1.00824.0250EA 2440 PLN
1.00824.0250 1.00824.1000
Pentatlenek diwanadu, Supelco®
Pentatlenek diwanadu
Formuła: O₅V₂
Temp. Wrzenia: 1750 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 690 °C
Gęstość: 3,35 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011457
Numer CAS: 1314-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-239-8
Jednostka: 2862
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09987
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 690 °C
Molar Mass 181.88 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point 1750 °C (decomposition)
Density 3.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)