Drukuj
Pentatlenek diwanadu 99.6+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek wanadu(V), Pentatlenek wanadu
206422500 206420010
ACRO206422500EA 494 PLN
ACRO206422500 ACRO206420010
Pentatlenek diwanadu 99.6+%
Pentatlenek diwanadu
Formuła: O₅V₂
Temp. Wrzenia: 1750 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 690 °C
Gęstość: 3,35 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011457
Numer CAS: 1314-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-239-8
Jednostka: 2862
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09987
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm