Vanadium(IV) oxide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Vanadium dioxide
22957.09
22957.18
22957.09EA
775
PLN
22957.09
22957.18
Vanadium(IV) oxide ≥99% (metals basis)
Vanadium(IV) oxide
Purity: 99%
CAS No.: 12036-21-4
Molecular Formula: O2V, may contain V6O13
Formula Weight: 82.94
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.339
Appearance: Black
Melting Point: 1967°
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00049702
Formuła:
O₂V Temp. Wrzenia: 2700 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1967 °C Gęstość: 4,339 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049702 Numer CAS: 12036-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-841-1 Jednostka: 3285 ADR: 6.1,III |