Drukuj
Vanadium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
463744-25G 463744-5G
SIAL463744-25GEA 3330 PLN
SIAL463744-25G SIAL463744-5G
Vanadium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III) oxide
Formuła: O₃V₂
Temp. topnienia: 1940 °C
Gęstość: 4,87 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011455
Numer CAS: 1314-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-230-9
Jednostka: 3285
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10059