Vanadium(III) oxide ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43377.22
43377.14
43377.22EA
2960
PLN
43377.22
43377.14
Vanadium(III) oxide ≥99.7% (metals basis)
Vanadium(III) oxide
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-34-7
Molecular Formula: V2O3
Formula Weight: 149.88
Physical Form: Powder
Density: 4.87
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1970°
Merck Reference: 14,9923
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011455
Formuła:
O₃V₂ Temp. topnienia: 1970 °C Gęstość: 4,87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011455 Numer CAS: 1314-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-230-9 Jednostka: 3285 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,9923 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Total Metal Impurities | 0,3% max. |