Vanadium(III) oxide ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12301.30
12301.A1
12301.A7
12301.30EA
769
PLN
12301.30
12301.A1
12301.A7
Vanadium(III) oxide ≥95%
Vanadium(III) oxide
Purity: 95%
CAS No.: 1314-34-7
Molecular Formula: O3V2
Formula Weight: 149.88
Physical Form: Powder
Density: 4.87
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1970°
Solubility: Insoluble in water
Merck Reference: 14,9923
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011455
Formuła:
O₃V₂ Temp. topnienia: 1970 °C Gęstość: 4,87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011455 Numer CAS: 1314-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-230-9 Jednostka: 3285 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9923 |