Drukuj
tlenek tantalu(V), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204536-50G 204536-10G
SIAL204536-50GEA 1670 PLN
SIAL204536-50G SIAL204536-10G
tlenek tantalu(V), Sigma-Aldrich®
tlenek tantalu(V)
Formuła: O₅Ta₂
Temp. topnienia: 1870…1880 °C
Gęstość: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011254
Numer CAS: 1314-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-238-2
Klasyfikacja Merck : 14,09056