Drukuj
tlenek tantalu(V) ≥99.5% (metals basis), Spectrographic Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
73118.22 73118.14
73118.22EA 2640 PLN
73118.22 73118.14
tlenek tantalu(V) ≥99.5% (metals basis), Spectrographic Grade
tlenek tantalu(V)
Purity: 99.5% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254
Formuła: O₅Ta₂
Temp. topnienia: 1800 °C
Gęstość: 8,2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011254
Numer CAS: 1314-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-238-2
Klasyfikacja Merck : 14,9056