tlenek tantalu(V) ≥99.993% (metals basis excluding Nb), Puratronic® (max. 0.005% Nb)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10881.14
10881.22
10881.36
10881.14EA
1490
PLN
10881.14
10881.22
10881.36
tlenek tantalu(V) ≥99.993% (metals basis excluding Nb), Puratronic® (max. 0.005% Nb)
tlenek tantalu(V)
Purity: 99.993%
CAS No.: 1314-61-0
Molecular Formula: Ta2O5
Formula Weight: 441.89
Physical Form: Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1800°
Merck Reference: 14,9056
MDL No.: MFCD00011254
Formuła:
O₅Ta₂ Temp. topnienia: 1800 °C Gęstość: 8,2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011254 Numer CAS: 1314-61-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-238-2 Klasyfikacja Merck : 14,9056 |