Drukuj
tlenek niobu (V), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203920-10G 203920-250G 203920-50G
SIAL203920-10GEA 431 PLN
SIAL203920-10G SIAL203920-250G SIAL203920-50G
tlenek niobu (V), Sigma-Aldrich®
tlenek niobu (V)
Formuła: Nb₂O₅
Temp. topnienia: 1496 °C
Gęstość: 4,6 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011128
Numer CAS: 1313-96-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-213-6
Klasyfikacja Merck : 14,06559