tlenek niobu (V) ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
36478.14
36478.22
36478.14EA
883
PLN
36478.14
36478.22
tlenek niobu (V) ≥99.95% (metals basis)
tlenek niobu (V)
Purity: 99.95%
CAS No.: 1313-96-8
Molecular Formula: Nb2O5
Formula Weight: 265.81
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.6
Melting Point: 1520°
Merck Reference: 14,6559
MDL No.: MFCD00011128
For vacuum deposition
Formuła:
Nb₂O₅ Temp. topnienia: 1520 °C Gęstość: 4,6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011128 Numer CAS: 1313-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-213-6 Klasyfikacja Merck : 14,6559 |