Vanadium(IV) fluoride ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Vanadium tetrafluoride
11543.06
11543.14
11543.06EA
455
PLN
11543.06
11543.14
Vanadium(IV) fluoride ≥95%
Vanadium(IV) fluoride
Purity: 95%
CAS No.: 10049-16-8
Molecular Formula: F4V
Formula Weight: 126.94
Physical Form: Powder
Density: 2.975
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 325° dec.
Solubility: Soluble in water (blue Colour), acetone (deep green Colour), and glacial acetic acid (blue-green Colour)
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00042554
Formuła:
F₄V MW: 126.94 g/mol Temp. topnienia: 325 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.975 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042554 Numer CAS: 10049-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-171-7 Jednostka: 2923 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 12,10057 |