Vanadium(III) fluoride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 10049-12-4
Molecular Formula: VF3
Formula Weight: 107.94
Physical Form: Powder
Density: 3.363
Melting Point: ≈1406°
Solubility: Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Merck Reference: 14,9922
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00042553
Formuła:
F₃V Temp. topnienia: ∼1406 °C Gęstość: 3,363 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042553 Numer CAS: 10049-12-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-169-6 Jednostka: 2923 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9922 |