Tantalum pentafluoride ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14052.09
14052.18
14052.09EA
1550
PLN
14052.09
14052.18
Tantalum pentafluoride ≥99.9% (metals basis)
Tantalum pentafluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-71-3
Molecular Formula: TaF5
Formula Weight: 275.94
Physical Form: Powder
Density: 4.74
Appearance: White
Melting Point: 96.8°
Boiling Point: 229.5°
Solubility: Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3
Merck Reference: 14,9055
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042542
Formuła:
F₅Ta Temp. Wrzenia: 229,5 °C Gęstość: 4,74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042542 Numer CAS: 7783-71-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-022-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9055 |