Niobium(V) fluoride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-68-8
Molecular Formula: NbF5
Formula Weight: 187.91
Physical Form: Powder
Density: 3.92
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 80°
Boiling Point: ca 230°
Solubility: Hydrolyzes in water, alcohol, and caustic solutions. Sparingly soluble in CS2, chloroform. Forms complexes with Lewis bases
Merck Reference: 14,6558
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011129
Formuła:
F₅Nb Temp. Wrzenia: ∼230 °C Temp. topnienia: 80 °C Gęstość: 3,92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011129 Numer CAS: 7783-68-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-020-2 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,6558 |