Drukuj
Vanadium(III) chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 679 PLN
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadium(III) chloride 97%
Vanadium(III) chloride
Formuła: Cl₃V
Gęstość: 3 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011454
Numer CAS: 7718-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-744-6
Jednostka: 2475
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)