Drukuj
Pentachlorek tantalu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
400475-25G 400475-5G
SIAL400475-25GEA 828 PLN
SIAL400475-25G SIAL400475-5G
Pentachlorek tantalu, Sigma-Aldrich®
Pentachlorek tantalu
Formuła: Cl₅Ta
Temp. Wrzenia: 232…235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 216…217 °C
Gęstość: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011253
Numer CAS: 7721-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-755-6
Jednostka: 3260
ADR: 8,III