Pentachlorek tantalu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
10880.06
10880.14
10880.22
10880.06EA
557
PLN
10880.06
10880.14
10880.22
Pentachlorek tantalu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Pentachlorek tantalu
Purity: 99.99%
CAS No.: 7721-01-9
Molecular Formula: TaCl5
Formula Weight: 358.21
Physical Form: Resublimed Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.68
Appearance: White to pale yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 216°
Boiling Point: 242°
Merck Reference: 14,9054
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011253
Formuła:
Cl₅Ta Temp. Wrzenia: 242 °C Temp. topnienia: 216 °C Gęstość: 3,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011253 Numer CAS: 7721-01-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-755-6 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,9054 |