Drukuj
Pentachlorek tantalu 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 299 PLN
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Pentachlorek tantalu 99.99% (trace metals basis)
Pentachlorek tantalu
Formuła: Cl₅Ta
Temp. Wrzenia: 232…235 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 221 °C
Gęstość: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011253
Numer CAS: 7721-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-755-6
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm