Drukuj
Chlorek niobu(V), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Niobium pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
336602-10G 336602-50G
SIAL336602-10GEA 496 PLN
SIAL336602-10G SIAL336602-50G
Chlorek niobu(V), Sigma-Aldrich®
Chlorek niobu(V)
Formuła: Cl₅Nb
MW: 270.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 254
Temp. topnienia: 205
Gęstość: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011127
Numer CAS: 10026-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-059-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,06649