Drukuj
Chlorek niobu(V), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215791-10G 215791-50G
SIAL215791-10GEA 294 PLN
SIAL215791-10G SIAL215791-50G
Chlorek niobu(V), Sigma-Aldrich®
Chlorek niobu(V)
Formuła: Cl₅Nb
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 205 °C
Gęstość: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011127
Numer CAS: 10026-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-059-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,06649