Chlorek niobu(V) ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
Purity: 99%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: NbCl5
Formula Weight: 270.20
Physical Form: 15mm & Down Lumps, Packaged under argon
Density: 2.74
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol, HCl, and Carbon tetrachloride
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
In preparation of pure niobium, and as an intermediate
Formuła:
Cl₅Nb Temp. Wrzenia: 248,2 °C Gęstość: 2,74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011127 Numer CAS: 10026-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-059-8 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,6557 |