Drukuj
Chlorek niobu(V) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Niobium pentachloride
Packaged under argon.
43729.22 43729.14 43729.06
43729.22EA 9880 PLN
43729.22 43729.14 43729.06
Chlorek niobu(V) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Chlorek niobu(V)
Purity: 99.999% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: NbCl5 Formula Weight: 270.20 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.74 Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127
Formuła: Cl₅Nb
MW: 270.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 248.2 °C
Temp. topnienia: 208.3 °C
Gęstość: 2.74
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011127
Numer CAS: 10026-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-059-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,6557