Chlorek niobu(V) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Niobium pentachloride
Packaged under argon.
11548.14
11548.22
11548.36
11548.14EA
891
PLN
11548.14
11548.22
11548.36
Chlorek niobu(V) ≥99.9% (metals basis)
Chlorek niobu(V)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: Cl5Nb
Formula Weight: 270.20
Physical Form: -100 Mesh Powder, Packaged under argon
Density: 2.74
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
Formuła:
Cl₅Nb MW: 270.17 g/mol Temp. Wrzenia: 248.2 °C Temp. topnienia: 208.3 °C Gęstość: 2.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011127 Numer CAS: 10026-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-059-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,6557 |