Drukuj
Chlorek niobu(V) 99.8%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Niobium pentachloride
201690500 201690100
ACRO201690500EA 931 PLN
ACRO201690500 ACRO201690100
Chlorek niobu(V) 99.8%
Chlorek niobu(V)
Formuła: Cl₅Nb
MW: 270.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 254
Temp. topnienia: 204.7…209.5 °C
Numer MDL: MFCD00011127
Numer CAS: 10026-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-059-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,06649
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Assay ≥99.75 %
Aluminium (Al) ≤4 ppm
Bismuth (Bi) ≤0.5 ppm
Boron (B) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤3 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.2 ppm
Copper (Cu) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤3 ppm
Nickel (Ni) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤3 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Tantalium (Ta) ≤25 ppm
Tin (Sn) ≤1 ppm
Titanium (Ti) ≤3 ppm
Tungsten (W) ≤2 ppm
Vanadium (V) ≤2 ppm
Zirconium (Zr) ≤1 ppm