Vanadium(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
81135.04
81135.09
81135.18
81135.04EA
625
PLN
81135.04
81135.09
81135.18
Vanadium(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Vanadium(III) bromide
Purity: 99.5%
CAS No.: 13470-26-3
Molecular Formula: VBr3
Formula Weight: 290.67
Physical Form: Crystalline
Density: 4.00
Melting Point: dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049695
Formuła:
Br₃V MW: 290.65 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 4.00 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049695 Numer CAS: 13470-26-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-736-6 Jednostka: 3260 ADR: 8 II |