Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Titanium disulphide
12826.06
12826.14
12826.06EA
2260
PLN
12826.06
12826.14
Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Titanium(IV) sulphide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12039-13-3
Molecular Formula: TiS2 (approx.)
Formula Weight: 112.03
Physical Form: -200 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00049598
Formuła:
S₂Ti MW: 112.01 g/mol Gęstość: 3.22 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049598 Numer CAS: 12039-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 234-883-0 Jednostka: 3174 ADR: 4.2 III |