Titanium(IV) propanolate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21107.0100
8.21107.0500
8.21107.0100EA
174
PLN
8.21107.0100
8.21107.0500
Titanium(IV) propanolate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Formuła:
C₁₂H₂₈O₄Ti Temp. Wrzenia: 137 °C (7 hPa) Gęstość: 1,033 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009365 Numer CAS: 3087-37-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-411-3 Jednostka: 2413 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 284.22 g/mol |
Boiling Point | 170 °C (36 hPa) |
Flash Point | 38 °C |
Refractive Index | 1.4962 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |