Drukuj
Metanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Titanium tetramethanolate, Titanium (IV) methoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
404950-10G 404950-50G
SIAL404950-10GEA 256 PLN
SIAL404950-10G SIAL404950-50G
Metanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Metanolan tytanu(IV)
Formuła: C₄H₁₂O₄Ti
MW: 172.02 g/mol
Numer MDL: MFCD00014883
Numer CAS: 992-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-596-4
Jednostka: 3181
ADR: 4.1 III