Metanolan tytanu(IV) ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
77137.14
77137.22
77137.36
77137.14EA
636
PLN
77137.14
77137.22
77137.36
Metanolan tytanu(IV) ≥95%
Metanolan tytanu(IV)
Purity: 95%
CAS No.: 992-92-7
Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x
Formuła:
C₄H₁₂O₄Ti Temp. Wrzenia: 243 °C (52 mmHg) Temp. topnienia: 200…210 °C Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014883 Numer CAS: 992-92-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-596-4 Jednostka: 3181 ADR: 4.1,III |