Drukuj
Etanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
244759-250G 244759-50G
SIAL244759-250GEA 1410 PLN
SIAL244759-250G SIAL244759-50G
Etanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Etanolan tytanu(IV)
Formuła: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 150
Gęstość: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33
Numer MDL: MFCD00009071
Numer CAS: 3087-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-410-8
Jednostka: 2924
ADR: 3 II