Drukuj
Etanolan tytanu(IV) for synthesis
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 363 PLN
8.21083.0250 8.21083.1000
Etanolan tytanu(IV) for synthesis
Etanolan tytanu(IV)
Formuła: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 150
Gęstość: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009071
Numer CAS: 3087-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-410-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)