Drukuj
Etanolan tytanu(IV) 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
312540500 312542500
ACRO312540500EA 395 PLN
ACRO312540500 ACRO312542500
Etanolan tytanu(IV) 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Etanolan tytanu(IV)
Formuła: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 150…152 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009071
Numer CAS: 3087-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-410-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥85 %
Isopropyl alcohol 5 to 15 %