Etanolan tytanu(IV) (33 - 35% TiO₂)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
223760500
223762500
223760010
ACRO223760500EA
420
PLN
ACRO223760500
ACRO223762500
ACRO223760010
Etanolan tytanu(IV) (33 - 35% TiO₂)
Etanolan tytanu(IV)
Formuła:
C₈H₂₀O₄Ti Temp. Wrzenia: 150…152 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1,09 g/cm³ Temp. Zapłonu: 33 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009071 Numer CAS: 3087-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-410-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm) |
Titration Complexometric | 33 to 35 % (TiO2) |