Drukuj
Butanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
244112-100G 244112-2KG 244112-500G 244112-5G
SIAL244112-100GEA 219 PLN
SIAL244112-100G SIAL244112-2KG SIAL244112-500G SIAL244112-5G
Butanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Butanolan tytanu(IV)
Formuła: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 310
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 47
Numer MDL: MFCD00009433
Numer CAS: 5593-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-006-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III